Learn More
Abnova™ Human ANTXR2 Partial ORF (NP_477520.2, 241 a.a. - 310 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_477520.2
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 118429
Poids moléculaire 33.44kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16131597
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00118429-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16121597
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00118429-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
This gene encodes a receptor for anthrax toxin. The protein binds to collagen IV and laminin, suggesting that it may be involved in extracellular matrix adhesion. Mutations in this gene cause juvenile hyaline fibromatosis and infantile systemic hyalinosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: GRGFMLGSRNGSVLCTYTVNETYTTSVKPVSVQLNSMLCPAPILNKAGETLDVSVSFNGGKSVISGSLIV
Spécification
Spécification
NP_477520.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.44kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CMG-2/CMG2/FLJ31074/ISH/JHF/MGC111533/MGC45856
ANTXR2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
118429
ANTXR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GRGFMLGSRNGSVLCTYTVNETYTTSVKPVSVQLNSMLCPAPILNKAGETLDVSVSFNGGKSVISGSLIV
RUO
ANTXR2
Wheat Germ (in vitro)
GST