Learn More
Abnova™ Human APOBEC3F Partial ORF (NP_660341, 274 a.a. - 372 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_660341
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 200316
Poids moléculaire 36.63kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16152377
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00200316-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
16142377
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00200316-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
This gene is a member of the cytidine deaminase gene family. It is one of seven related genes or pseudogenes found in a cluster, thought to result from gene duplication, on chromosome 22. Members of the cluster encode proteins that are structurally and functionally related to the C to U RNA-editing cytidine deaminase APOBEC1. It is thought that the proteins may be RNA editing enzymes and have roles in growth or cell cycle control. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]
Sequence: YTSWSPCPECAGEVAEFLARHSNVNLTIFTARLYYFWDTDYQEGLRSLSQEGASVEIMGYKDFKYCWENFVYNDDEPFKPWKGLKYNFLFLDSKLQEIL
Spécification
Spécification
NP_660341
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARP8/BK150C2.4.MRNA/KA6/MGC74891
APOBEC3F
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
200316
APOBEC3F (Human) Recombinant Protein (Q01)
YTSWSPCPECAGEVAEFLARHSNVNLTIFTARLYYFWDTDYQEGLRSLSQEGASVEIMGYKDFKYCWENFVYNDDEPFKPWKGLKYNFLFLDSKLQEIL
RUO
APOBEC3F
Wheat Germ (in vitro)
GST