missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ARFRP1 Partial ORF (NP_003215, 133 a.a. - 201 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_003215
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 10139
Poids moléculaire 33.33kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16131966
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010139-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16121966
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010139-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The protein encoded by this gene is a membrane-associated GTP-ase and localizes to the plasma membrane. It is related to the ADP-ribosylation factor (ARF) and ARF-like (ARL) genes. The gene is located in a gene cluster that includes the a gene (M68) that is overexpressed in some tumors. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified. [provided by RefSeq]

Sequence: ANKQDVETCLSIPDIKTAFSDCTSKIGRRDCLTQACSALTGKGVREGIEWMVKCVVRNVHRPPRQRDIT
Spécification

Spécification

NP_003215
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
33.33kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARL18/ARP/Arp1
ARFRP1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10139
ARFRP1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ANKQDVETCLSIPDIKTAFSDCTSKIGRRDCLTQACSALTGKGVREGIEWMVKCVVRNVHRPPRQRDIT
RUO
ARFRP1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications