missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human ARL8A Full-length ORF (AAH15408, 1 a.a. - 186 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion AAH15408
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 127829
Poids moléculaire 46.2kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16117793
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00127829-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16107793
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00127829-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Sequence: MIALFNKLLDWFKALFWKEEMELTLVGLQYSGKTTFVNVIASGQFNEDMIPTVGFNMRKITKGNVTIKLWDIGGQPRFRSMWERYCRGVSAIVYMVDAADQEKIEASKNELHNLLDKPQLQGIPVLVLGNKRDLPGALDEKELIEKMNLSAIQDREICCYSISCKEKDNIDITLQWLIQHSKSRRS
Spécification

Spécification

AAH15408
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
46.2kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ARL10B/FLJ45195/GIE2
ARL8A
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
127829
ARL8A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ARL8A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications