missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ARTS-1 Partial ORF (AAH30775, 832 a.a. - 941 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH30775 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 51752 |
Poids moléculaire | 37.73kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16127296
|
Abnova™
H00051752-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16117296
|
Abnova™
H00051752-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Aminopeptidases play a role in the metabolism of several peptides that may be involved in blood pressure and the pathogenesis of essential hypertension (MIM 145500). Adipocyte-derived leucine aminopeptidase (ALAP) is a member of the M1 family of zinc metallopeptidases.[supplied by OMIM]
Sequence: FPQILTLIGRNPVGYPLAWQFLRKNWNKLVQKFELGSSSIAHMVMGTTNQFSTRTRLEEVKGFFSSLKENGSQLRCVQQTIETIEENIGWMDKNFDKIRVWLQSEKLERMSpécification
AAH30775 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.73kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
A-LAP/ALAP/APPILS/ARTS-1/ARTS1/ERAAP/ERAAP1/KIAA0525/PILS-AP/PILSAP | |
ERAP1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
51752 | |
ARTS-1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
FPQILTLIGRNPVGYPLAWQFLRKNWNKLVQKFELGSSSIAHMVMGTTNQFSTRTRLEEVKGFFSSLKENGSQLRCVQQTIETIEENIGWMDKNFDKIRVWLQSEKLERM | |
RUO | |
ERAP1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |