missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human ASAH1 Partial ORF (NP_808592, 25 a.a. - 124 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_808592 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 427 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16151931
|
Abnova™
H00000427-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16141931
|
Abnova™
H00000427-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This gene encodes a heterodimeric protein consisting of a nonglycosylated alpha subunit and a glycosylated beta subunit that is cleaved to the mature enzyme posttranslationally. The encoded protein catalyzes the synthesis and degradation of ceramide into sphingosine and fatty acid. Mutations in this gene have been associated with a lysosomal storage disorder known as Farber disease. Multiple transcript variants encoding several distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: PPWTEDCRKSTYPPSGPTYRGAVPWYTINLDLPPYKRWHELMLDKAPMLKVIVNSLKNMINTFVPSGKVMQVVDEKLPGLLGNFPGPFEEEMKGIAAVTDEspecificaciones
NP_808592 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
AC/ASAH/FLJ21558/FLJ22079/PHP/PHP32 | |
ASAH1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
427 | |
ASAH1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
PPWTEDCRKSTYPPSGPTYRGAVPWYTINLDLPPYKRWHELMLDKAPMLKVIVNSLKNMINTFVPSGKVMQVVDEKLPGLLGNFPGPFEEEMKGIAAVTD | |
RUO | |
ASAH1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |