Learn More
Abnova™ Human ATP6V1C2 Partial ORF (NP_653184, 188 a.a. - 253 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_653184 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 245973 |
Poids moléculaire | 33kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16152537
|
Abnova™
H00245973-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16142537
|
Abnova™
H00245973-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a component of vacuolar ATPase (V-ATPase), a multisubunit enzyme that mediates acidification of eukaryotic intracellular organelles. V-ATPase dependent organelle acidification is necessary for such intracellular processes as protein sorting, zymogen activation, receptor-mediated endocytosis, and synaptic vesicle proton gradient generation. V-ATPase is composed of a cytosolic V1 domain and a transmembrane V0 domain. The V1 domain consists of three A,three B, and two G subunits, as well as a C, D, E, F, and H subunit. The V1 domain contains the ATP catalytic site. This gene encodes alternate transcriptional splice variants, encoding different V1 domain C subunit isoforms. [provided by RefSeq]
Sequence: VPKPNYSQWQKTYESLSDMVVPRSTKLITEDKEGGLFTVTLFRKVIEDFKTKAKENKFTVREFYYDSpécification
NP_653184 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
ATP6C2/VMA5 | |
ATP6V1C2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
245973 | |
ATP6V1C2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VPKPNYSQWQKTYESLSDMVVPRSTKLITEDKEGGLFTVTLFRKVIEDFKTKAKENKFTVREFYYD | |
RUO | |
ATP6V1C2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |