missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human BATF Partial ORF (NP_006390, 34 a.a. - 125 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_006390
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 10538
Poids moléculaire 35.86kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16122746
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010538-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16112746
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00010538-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The protein encoded by this gene is a nuclear basic leucine zipper protein that belongs to the AP-1/ATF superfamily of transcription factors. The leucine zipper of this protein mediates dimerization with members of the Jun family of proteins. This protein is thought to be a negative regulator of AP-1/ATF transcriptional events. [provided by RefSeq]

Sequence: EKNRIAAQKSRQRQTQKADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLCSVLAASTPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
Spécification

Spécification

NP_006390
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.86kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
B-ATF/BATF1/SFA-2/SFA2
BATF
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
10538
BATF (Human) Recombinant Protein (Q01)
EKNRIAAQKSRQRQTQKADTLHLESEDLEKQNAALRKEIKQLTEELKYFTSVLNSHEPLCSVLAASTPSPPEVVYSAHAFHQPHVSSPRFQP
RUO
BATF
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications