missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human BICD1 Partial ORF (NP_001705, 1 a.a. - 70 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001705 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 636 |
Poids moléculaire | 33.44kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16105224
|
Abnova™
H00000636-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16115224
|
Abnova™
H00000636-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene is one of two human homologs of Drosophila bicaudal-D. It has been implicated in COPI-independent membrane transport from the Golgi apparatus to the endoplasmic reticulum. Two alternative splice variants have been described. Other alternative splice variants that encode different protein isoforms have been described but their full-length nature has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MAAEEVLQTVDHYKTEIERLTKELTETTHEKIQAAEYGLVVLEEKLTLKQQYDELEAEYDSLKQELEQLKSpécification
NP_001705 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
33.44kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BICD | |
BICD1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
636 | |
BICD1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
MAAEEVLQTVDHYKTEIERLTKELTETTHEKIQAAEYGLVVLEEKLTLKQQYDELEAEYDSLKQELEQLK | |
RUO | |
BICD1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |