missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human BLM Partial ORF (NP_000048, 1196 a.a. - 1295 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000048 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 641 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16162251
|
Abnova™
H00000641-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16152251
|
Abnova™
H00000641-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Bloom syndrome gene product is related to the RecQ subset of DExH box-containing DNA helicases and has both DNA-stimulated ATPase and ATP-dependent DNA helicase activities. Mutations causing Bloom syndrome delete or alter helicase motifs and may disable the 3'-5' helicase activity. The normal protein may act to suppress inappropriate recombination. [provided by RefSeq]
Sequence: SSVKKQKALVAKVSQREEMVKKCLGELTEVCKSLGKVFGVHYFNIFNTVTLKKLAESLSSDPEVLLQIDGVTEDKLEKYGAEVISVLQKYSEWTSPAEDSSpécification
NP_000048 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BS/MGC126616/MGC131618/MGC131620/RECQ2/RECQL2/RECQL3 | |
BLM | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
641 | |
BLM (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SSVKKQKALVAKVSQREEMVKKCLGELTEVCKSLGKVFGVHYFNIFNTVTLKKLAESLSSDPEVLLQIDGVTEDKLEKYGAEVISVLQKYSEWTSPAEDS | |
RUO | |
BLM | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |