Learn More
Abnova™ Human BLMH Full-length ORF (NP_000377.1, 1 a.a. - 455 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_000377.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 642 |
Poids moléculaire | 79kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16115757
|
Abnova™
H00000642-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16105757
|
Abnova™
H00000642-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Bleomycin hydrolase (BMH) is a cytoplasmic cysteine peptidase that is highly conserved through evolution; however, the only known activity of the enzyme is metabolic inactivation of the glycopeptide bleomycin (BLM), an essential component of combination chemotherapy regimens for cancer. The protein contains the signature active site residues of the cysteine protease papain superfamily. [provided by RefSeq]
Sequence: MSSSGLNSEKVAALIQKLNSDPQFVLAQNVGTTHDLLDICLKRATVQRAQHVFQHAVPQEGKPITNQKSSGRCWIFSCLNVMRLPFMKKLNIEEFEFSQSYLFFWDKVERCYFFLSAFVDTAQRKEPEDGRLVQFLLMNPANDGGQWDMLVNIVEKYGVIPKKCFPESYTTEATRRMNDILNHKMREFCIRLRNLVHSGATKGEISATQDVMMEEIFRVVCICLGNPPETFTWEYRDKDKNYQKIGPITPLEFYREHVKPLFNMEDKICLVNDPRPQHKYNKLYTVEYLSNMVGGRKTLYNNQPIDFLKKMVAASIKDGEAVWFGCDVGKHFNSKLGLSDMNLYDHELVFGVSLKNMNKAERLTFGESLMTHAMTFTAVSEKDDQDGAFTKWRVENSWGEDHGHKGYLCMTDEWFSEYVYEVVVDRKHVPEEVLAVLEQEPIILPAWDPMGALAESpécification
NP_000377.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
79kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BH/BMH | |
BLMH | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
642 | |
BLMH (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
RUO | |
BLMH | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |