Learn More
Abnova™ Human BOK Partial ORF (AAH17214, 95 a.a. - 212 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH17214 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 666 |
Poids moléculaire | 38.61kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16122331
|
Abnova™
H00000666-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16112331
|
Abnova™
H00000666-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene belongs to the BCL-2 protein family. BCL-2 family members form hetero- or homodimers and act as anti- and pro-apoptotic regulators that are involved in a wide variety of cellular activities. This protein contains all four BCL-2 like domains (BH1, 2, 3 and 4) and is a pro-apoptotic BCL-2 protein identified in the ovary. [provided by RefSeq]
Sequence: SLQSEPVVTDAFLAVAGHIFSAGITWGKVVSLYAVAAGLAVDCVRQAQPAMVHALVDCLGEFVRKTLATWLRRRGGWTDVLKCVVSTDPGLRSHWLVAALCSFGRFLKAAFFVLLPERSpécification
AAH17214 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
38.61kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BCL2L9/BOKL/MGC4631 | |
BOK | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
666 | |
BOK (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SLQSEPVVTDAFLAVAGHIFSAGITWGKVVSLYAVAAGLAVDCVRQAQPAMVHALVDCLGEFVRKTLATWLRRRGGWTDVLKCVVSTDPGLRSHWLVAALCSFGRFLKAAFFVLLPER | |
RUO | |
BOK | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |