missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human Cathepsin D ELISA Kit

Human Cathepsin D quantitates human Cathepsin D in serum, plasma, supernatant.

Marque:  Invitrogen™ EH74RB

Informations supplémentaires : Poids : 0.33800kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16627113

  • 550.00€ / 1 pièce

Date d’expédition estimée: 25-11-2021

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Human Cathepsin D quantitates human Cathepsin D in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Cathepsin D.

Il a été observé que la cathepsine D est impliquée dans la progression des tumeurs malignes et dans le pronostic de divers cancers humains.
Spécification

Spécification

CatD ; cathepsine D ; chaîne lourde de cathepsine D ; chaîne légère de cathepsine D ; cathepsinD ; CD ; lipofuscinose ceroïde, neuronale 10 ; CLN10 ; CPSD ; CTSD ; protéine sécrétrice d’épididyme se liant au sperme Li 130 P ; HEL-S-130 P ; aspartyl peptidase lysosomale ; aspartyl protéase lysosomale ; MGC2311 ; OTTHUMP00000196039 ; OTTHUMP00000198692
ELISA
0,049 à 12 ng/ml
Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
Sérum, 50 µl|Plasma, 50 µl|Surnageant, 50 µl
1 h 20 min
Cathepsine D
<10%
Sérum
Ctsd
HRP
Biotine
P07339
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
4 h 45 min
<12%
96 tests
0,049 ng/ml
Lecteur de microplaques colorimétriques
Vidéos
FDS
Documents
Certificats