Learn More
Abnova™ Human CCT7 Partial ORF (AAH19296, 425 a.a. - 528 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH19296 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10574 |
Poids moléculaire | 37.07kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16195352
|
Abnova™
H00010574-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16105362
|
Abnova™
H00010574-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a molecular chaperone that is a member of the chaperonin containing TCP1 complex (CCT), also known as the TCP1 ring complex (TRiC). This complex consists of two identical stacked rings, each containing eight different proteins. Unfolded polypeptides enter the central cavity of the complex and are folded in an ATP-dependent manner. The complex folds various proteins, including actin and tubulin. Alternate transcriptional splice variants encoding different isoforms have been found for this gene, but only two of them have been characterized to date. [provided by RefSeq]
Sequence: RTIPGKQQLLIGAYAKALEIIPRQLCDNAGFDATNILNKLRARHAQGGTWYGVDINNEDIADNFEAFVWEPAMVRINALTAASEAACLIVSVDETIKNPRSTVDSpécification
AAH19296 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.07kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CCT-ETA/Ccth/MGC110985/Nip7-1/TCP-1-eta | |
CCT7 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10574 | |
CCT7 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RTIPGKQQLLIGAYAKALEIIPRQLCDNAGFDATNILNKLRARHAQGGTWYGVDINNEDIADNFEAFVWEPAMVRINALTAASEAACLIVSVDETIKNPRSTVD | |
RUO | |
CCT7 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |