Learn More
Abnova™ Human CD200R1 Partial ORF (NP_740750.1, 73 a.a. - 172 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_740750.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 131450
Poids moléculaire 36.74kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16121807
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00131450-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16111807
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00131450-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
This gene encodes a receptor for the OX-2 membrane glycoprotein. Both the receptor and substrate are cell surface glycoproteins containing two immunoglobulin-like domains. This receptor is restricted to the surfaces of myeloid lineage cells and the receptor-substrate interaction may function as a myeloid downregulatory signal. Mouse studies of a related gene suggest that this interaction may control myeloid function in a tissue-specific manner. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: TWEIILRGQPSCTKAYKKETNETKETNCTDERITWVSRPDQNSDLQIRTVAITHDGYYRCIMVTPDGNFHRGYHLQVLVTPEVTLFQNRNRTAVCKAVAG
Spécification
Spécification
NP_740750.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CD200R/HCRTR2/MOX2R/OX2R
CD200R1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
131450
CD200R1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TWEIILRGQPSCTKAYKKETNETKETNCTDERITWVSRPDQNSDLQIRTVAITHDGYYRCIMVTPDGNFHRGYHLQVLVTPEVTLFQNRNRTAVCKAVAG
RUO
CD200R1
Wheat Germ (in vitro)
GST