missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human CD300C Partial ORF (NP_006669, 21 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_006669 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 10871 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16115782
|
Abnova™
H00010871-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16105782
|
Abnova™
H00010871-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The CMRF35 antigen, which was identified by reactivity with a monoclonal antibody, is present on monocytes, neutrophils, and some T and B lymphocytes (Jackson et al., 1992 [PubMed 1349532]).[supplied by OMIM]
Sequence: GYFPLSHPMTVAGPVGGSLSVQCRYEKEHRTLNKFWCRPPQILRCDKIVETKGSAGKRNGRVSIRDSPANLSFTVTLENLTEEDAGTYWCGVDTPWLRDFHDPIVEVEVSSpécification
NP_006669 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CMRF-35A/CMRF35/CMRF35A/CMRF35A1/IGSF16/LIR | |
CD300C | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10871 | |
CD300C (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GYFPLSHPMTVAGPVGGSLSVQCRYEKEHRTLNKFWCRPPQILRCDKIVETKGSAGKRNGRVSIRDSPANLSFTVTLENLTEEDAGTYWCGVDTPWLRDFHDPIVEVEVS | |
RUO | |
CD300C | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |