missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human CD38 Partial ORF (AAH07964, 201 a.a. - 300 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

359.00€ - 545.00€

Spécification

Nom CD38 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Recombinant Yes
À utiliser avec (application) Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Poids moléculaire 36.41kDa
Conditions de stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16152861
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000952-Q01.25UG
25 ug
545.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-08-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16142861
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00000952-Q01.10UG
10 ug
359.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-08-2022
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

CD38 is a novel multifunctional ectoenzyme widely expressed in cells and tissues especially in leukocytes. CD38 also functions in cell adhesion,signal transduction and calcium signaling. [provided by RefSeq]

Sequence: CDVVHVMLNGSRSKIFDKNSTFGSVEVHNLQPEKVQTLEAWVIHGGREDSRDLCQDPTIKELESIISKRNIQFSCKNIYRPDKFLQCVKNPEDSSCTSEI
Spécification

Spécification

CD38 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Yes
36.41kDa
FDS
Product Certifications