missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human CD74 / DHLAG Protein, Fc Tag

423.38€ - 3108.82€

Spécification

Poids moléculaire 44.7 kDa
Source Human CD74, Fc Tag (CD4-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 73 - Met 232 (Accession # P04233-2).
Immunogène Gln 73 - Met 232
Conditions de stockage -20°C
Alias de gène CD74,DHLAG,HLADG,II,Ia-GAMMA,p33,CLIP,INVG34
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
17266100
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CD4-H5256-100UG
100 μg
423.38€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
17276100
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CD4-H5256-1MG
1 mg
3108.82€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Cluster of Differentiation 74 (CD74) is also known as HLA class II histocompatibility antigen gamma chain (HLADG), DHLAG, Ia-GAMMA, invariant chain (Abbreviated Ii). CD74 / HLADG is a polypeptide involved in the formation and transport of MHC class II protein. The cell surface form of the invariant chain is known as CD74. CD74 is upregulated in several cancers and is also expressed by non-immune cells during inflammation. CD74 plays a critical role in MHC class II antigen processing by stabilizing peptide-free class II alpha / beta heterodimers in a complex soon after their synthesis and directing transport of the complex from the endoplasmic reticulum to the endosomal / lysosomal system where the antigen processing and binding of antigenic peptides to MHC class II takes place. CD74 / DHLAG also serves as cell surface receptor for the cytokine MIF.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the N-terminus. The protein has a calculated MW of 44.7 kDa.
Spécification

Spécification

44.7 kDa
Gln 73 - Met 232
CD74,DHLAG,HLADG,II,Ia-GAMMA,p33,CLIP,INVG34
Unconjugated
Fc Tag
Powder
Human CD74, Fc Tag (CD4-H5256) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gln 73 - Met 232 (Accession # P04233-2).
-20°C
CD74
Human
HEK293
Bio-Markers & CD Antigens
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications