Learn More
Abnova™ Human CD93 Partial ORF (NP_036204, 33 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_036204 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 22918 |
Poids moléculaire | 37.62kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16104256
|
Abnova™
H00022918-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16114256
|
Abnova™
H00022918-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene is a cell-surface glycoprotein and type I membrane protein that was originally identified as a myeloid cell-specific marker. The encoded protein was once thought to be a receptor for C1q, but now is thought to instead be involved in intercellular adhesion and in the clearance of apoptotic cells. The intracellular cytoplasmic tail of this protein has been found to interact with moesin, a protein known to play a role in linking transmembrane proteins to the cytoskeleton and in the remodelling of the cytoskeleton. [provided by RefSeq]
Sequence: GTACYTAHSGKLSAAEAQNHCNQNGGNLATVKSKEEAQHVQRVLAQLLRREAALTARMSKFWIGLQREKGKCLDPSLPLKGFSWVGGGEDTPYSNWHKELRNSCISKRSpécification
NP_036204 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.62kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
C1QR1/C1qR(P)/C1qRP/CDw93/MXRA4/dJ737E23.1 | |
CD93 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
22918 | |
CD93 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
GTACYTAHSGKLSAAEAQNHCNQNGGNLATVKSKEEAQHVQRVLAQLLRREAALTARMSKFWIGLQREKGKCLDPSLPLKGFSWVGGGEDTPYSNWHKELRNSCISKR | |
RUO | |
CD93 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |