Learn More
Abnova™ Human CLEC5A Full-length ORF (NP_037384.1, 1 a.a. - 188 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_037384.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 23601
Poids moléculaire 47.9kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16117532
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023601-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
pour voir le stock disponible 
16107532
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023601-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 31-05-2024
Description
This gene encodes a member of the C-type lectin/C-type lectin-like domain (CTL/CTLD) superfamily. Members of this family share a common protein fold and have diverse functions, such as cell adhesion, cell-cell signalling, glycoprotein turnover, and roles in inflammation and immune response. The encoded type II transmembrane protein interacts with dnax-activation protein 12 and may play a role in cell activation. Alternative splice variants have been described but their full-length sequence has not been determined. [provided by RefSeq]
Sequence: MNWHMIISGLIVVVLKVVGMTLFLLYFPQIFNKSNDGFTTTRSYGTVSQIFGSSSPSPNGFITTRSYGTVCPKDWEFYQARCFFLSTSESSWNESRDFCKGKGSTLAIVNTPEKLKFLQDITDAEKYFIGLIYHREEKRWRWINNSVFNGNVTNQNQNFNCATIGLTKTFDAASCDISYRRICEKNAK
Spécification
Spécification
NP_037384.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
47.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MNWHMIISGLIVVVLKVVGMTLFLLYFPQIFNKSNDGFTTTRSYGTVSQIFGSSSPSPNGFITTRSYGTVCPKDWEFYQARCFFLSTSESSWNESRDFCKGKGSTLAIVNTPEKLKFLQDITDAEKYFIGLIYHREEKRWRWINNSVFNGNVTNQNQNFNCATIGLTKTFDAASCDISYRRICEKNAK
RUO
CLEC5A
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23601
CLEC5A (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CLECSF5/MDL-1/MDL1/MGC138304
CLEC5A
Recombinant
wheat germ expression system