missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human COLEC12 Partial ORF (AAH60789, 101 a.a. - 200 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH60789 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 81035 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16105093
|
Abnova™
H00081035-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16195083
|
Abnova™
H00081035-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the C-lectin family, proteins that possess collagen-like sequences and carbohydrate recognition domains. This protein is a scavenger receptor, a cell surface glycoprotein that can bind to carbohydrate antigens on microorganisms facilitating their recognition and removal. In addition, these receptors can recognize oxidized phospholipids so they may also participate in removing oxidatively damaged or apoptotic cells. [provided by RefSeq]
Sequence: AISTNSELSTFRSDILDLRQQLREITEKTSKNKDTLEKLQASGDALVDRQSQLKETLENNSFLITTVNKTLQAYNGYVTNLQQDTSVLQGNLQNQMYSHNSpécification
AAH60789 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
CLP1/NSR2/SCARA4/SRCL | |
COLEC12 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
81035 | |
COLEC12 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
AISTNSELSTFRSDILDLRQQLREITEKTSKNKDTLEKLQASGDALVDRQSQLKETLENNSFLITTVNKTLQAYNGYVTNLQQDTSVLQGNLQNQMYSHN | |
RUO | |
COLEC12 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |