Learn More
Invitrogen™ M-CSF (CSF-1) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHCSF1
440.02 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Code produit. 15444953
  • 660.00€ / 1 kit
En stock
Description
The Human Macrophage-Colony Stimulating Factor (CSF-1) (Hu M-CSF) ELISA quantitates Hu M-CSF in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu M-CSF. Principle of the method The Human M-CSF solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le M-CSF (facteur de stimulation des colonies de macrophages, CSF-1) est un facteur de survie essentiel à la prolifération et au développement des monocytes, des macrophages et des cellules progénitrices d’ostéoclastes. Le M-CSF induit également la sécrétion du VEGF (facteur de croissance endothélial vasculaire) par les macrophages, ce qui facilite la mobilisation des cellules progénitrices endothéliales et la néovascularisation. La M-CSF est présente sous forme de plusieurs isoformes bioactives qui diffèrent en termes de puissance et de stabilité. La protéine pleine longueur est synthétisée sous forme de protéine transmembranaire qui peut être exprimée sur la surface cellulaire ou davantage clivée et modifiée dans la vésicule sécrétoire. De plus, la M-CSF est un homodimère lié au disulfure qui est transformé en une des deux isoformes, une glycoprotéine ou une protéoglycane qui a été modifiée par l’ajout de sulfate de chondroïtine à chaque sous-unité. La liaison de la M-CSF à son récepteur, le c-Fms (CSF-1 R ou CD115), induit une dimérisation du récepteur suivie d’une internalisation et d’une dégradation du complexe. Fonctionnellement, la M-CSF est connue pour stimuler la différenciation des cellules souches hématopoïétiques en populations de cellules monocytaires-macrophages en milieux de culture. La M-CSF agit via le récepteur CSF1. Bien que la M-CSF humaine montre une activité sur les cellules de souris, le CSF de souris ne montre aucune activité sur les cellules humaines.
Spécification
Spécification
P09603
5 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
1435
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
96 tests
Inflammation
2°C à 8°C
Humaine
4 h 45 min
2,78-2000 pg/ml
5 pg/ml à 2000 pg/ml
Biotine
Cytokines & récepteurs
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
CSF-1,MCSF
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
RP11-195M16,2, CSF-1, MCSF
1 h 20 min