missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human DCTD Partial ORF (NP_001912.2, 69 a.a. - 178 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001912.2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 1635 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16117064
|
Abnova™
H00001635-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16107064
|
Abnova™
H00001635-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene catalyzes the deamination of dCMP to dUMP, the nucleotide substrate for thymidylate synthase. The encoded protein is allosterically activated by dCTP and inhibited by dTTP, and is found as a homohexamer. This protein uses zinc as a cofactor for its activity. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: RTAENKLDTKYPYVCHAELNAIMNKNSTDVKGCSMYVALFPCNECAKLIIQAGIKEVIFMSDKYHDSDEATAARLLFNMAGVTFRKFIPKCSKIVIDFDSINSRPSQKLQSpécification
NP_001912.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MGC111062 | |
DCTD | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
1635 | |
DCTD (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RTAENKLDTKYPYVCHAELNAIMNKNSTDVKGCSMYVALFPCNECAKLIIQAGIKEVIFMSDKYHDSDEATAARLLFNMAGVTFRKFIPKCSKIVIDFDSINSRPSQKLQ | |
RUO | |
DCTD | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |