missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human DPH1 Partial ORF (NP_001374, 216 a.a. - 324 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marque:  Abnova™ H00001801-Q01.25ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16127304

  • sur devis / 25µg

Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article ne peut pas être commandé en ligne car le prix de vente peut varier. Pour en savoir plus, veuillez contacter notre service client au 03 88 67 14 14 .


Description

Description

Sequence: ILGCTSPRLSKEVEAVVYLGDGRFHLESVMIANPNVPAYRYDPYSKVLSREHYDHQRMQAARQEAIATARSAKSWGLILGTLGRQGSPKILEHLESRLRALGLSFVRLL
Spécification

Spécification

NP_001374
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
ILGCTSPRLSKEVEAVVYLGDGRFHLESVMIANPNVPAYRYDPYSKVLSREHYDHQRMQAARQEAIATARSAKSWGLILGTLGRQGSPKILEHLESRLRALGLSFVRLL
RUO
DPH1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
1801
DPH1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DPH2L|DPH2L1|FLJ33211|OVCA1
DPH1
Yes
Vidéos
FDS
Documents