Learn More
Abnova™ Human DUSP21 Full-length ORF (NP_071359.2, 1 a.a. - 190 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_071359.2 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 63904 |
Poids moléculaire | 47.9kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16133293
|
Abnova™
H00063904-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16123293
|
Abnova™
H00063904-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This gene encodes a member of the dual specificity phosphatase family, specifically the low molecular weight dual specificity phosphatase family. The encoded protein localizes to both the cytoplasm and the nucleus and functions to remove phosphate groups from phosphotyrosine and phosphothreonine residues
Sequence: MTASASSFSSSQGVQQPSIYSFSQITRSLFLSNGVAANDKLLLSSNRITAIVNASVEVVNVFFEGIQYIKVPVTDARDSRLYDFFDPIADLIHTIDMRQGRTLLHCMAGVSRSASLCLAYLMKYHSMSLLDAHTWTKSRRPIIRPNNGFWEQLINYEFKLFNNNTVRMINSPVGNIPDIYEKDLRTMISMSpécification
NP_071359.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
47.9kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MTASASSFSSSQGVQQPSIYSFSQITRSLFLSNGVAANDKLLLSSNRITAIVNASVEVVNVFFEGIQYIKVPVTDARDSRLYDFFDPIADLIHTIDMRQGRTLLHCMAGVSRSASLCLAYLMKYHSMSLLDAHTWTKSRRPIIRPNNGFWEQLINYEFKLFNNNTVRMINSPVGNIPDIYEKDLRTMISM | |
RUO | |
DUSP21 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
63904 | |
DUSP21 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
LMWDSP21/MGC149878 | |
DUSP21 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |