missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EHD2 Partial ORF (NP_055416, 365 a.a. - 427 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_055416
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 30846
Poids moléculaire 32.67kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16116336
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00030846-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16106336
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00030846-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a member of the EH domain-containing protein family. These proteins are characterized by a C-terminal EF-hand domain, a nucleotide-binding consensus site at the N terminus and a bipartite nuclear localization signal. The encoded protein interacts with the actin cytoskeleton through an N-terminal domain and also binds to an EH domain-binding protein through the C-terminal EH domain. This interaction appears to connect clathrin-dependent endocytosis to actin, suggesting that this gene product participates in the endocytic pathway. [provided by RefSeq]

Sequence: AHDFTKFHSLKPKLLEALDEMLTHDIAKLMPLLRQEELESTEVGVQGGAFEGTHMGPFVERGP
Spécification

Spécification

NP_055416
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
32.67kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ96617/PAST2
EHD2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
30846
EHD2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AHDFTKFHSLKPKLLEALDEMLTHDIAKLMPLLRQEELESTEVGVQGGAFEGTHMGPFVERGP
RUO
EHD2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications