missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EIF2S3 Partial ORF (NP_001406, 383 a.a. - 472 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_001406
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 1968
Poids moléculaire 35.64kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16127534
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00001968-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16117534
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00001968-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Sequence: GVRTEGDKKAAKVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVSAVKADLGKIVLTNPVCTEVGEKIALSRRVEKHWRLIGWGQIRRGVTIKPTVDDD
Spécification

Spécification

NP_001406
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EIF2/EIF2G/EIF2gamma/eIF-2gA
EIF2S3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
1968
EIF2S3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
GVRTEGDKKAAKVQKLSKNEVLMVNIGSLSTGGRVSAVKADLGKIVLTNPVCTEVGEKIALSRRVEKHWRLIGWGQIRRGVTIKPTVDDD
RUO
EIF2S3
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications