Learn More
Abnova™ Human ERC1 Partial ORF (NP_055879.1, 850 a.a. - 947 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_055879.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 23085
Poids moléculaire 36.52kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16104416
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023085-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
16194406
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023085-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Description
The protein encoded by this gene is a member of a family of RIM-binding proteins. RIMs are active zone proteins that regulate neurotransmitter release. This gene has been found fused to the receptor-type tyrosine kinase gene RET by gene rearrangement due to the translocation t(10;12)(q11;p13). Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: KHLEEVLEMKQEALLAAISEKDANIALLELSSSKKKTQEEVAALKREKDRLVQQLKQQTQNRMKLMADNYEDDHFKSSHSNQTNHKPSPDQDEEEGIW
Spécification
Spécification
NP_055879.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.52kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Cast2/ELKS/KIAA1081/MGC12974/RAB6IP2
ERC1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23085
ERC1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
KHLEEVLEMKQEALLAAISEKDANIALLELSSSKKKTQEEVAALKREKDRLVQQLKQQTQNRMKLMADNYEDDHFKSSHSNQTNHKPSPDQDEEEGIW
RUO
ERC1
Wheat Germ (in vitro)
GST