Learn More
Invitrogen™ FGF9 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHFGF9
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Description
The Human Fibroblast Growth Factor 9 (Hu FGF9) ELISA quantitates Hu FGF9 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FGF9. Principle of the method The Human FGF9 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
La protéine codée par ce gène est un membre de la famille des facteurs de croissance des fibroblastes (FGF). Les membres de la famille FGF possèdent de vastes activités mitogènes et de survie cellulaire et participent à divers processus biologiques, notamment le développement embryonnaire, la croissance cellulaire, la morphogenèse, la réparation tissulaire, la croissance tumorale et l’invasion. Cette protéine a été isolée en tant que facteur sécrété qui présente un effet stimulateur de croissance sur les cellules gliales cultivées. Dans le système nerveux, cette protéine est produite principalement par les neurones et peut s’avérer importante pour le développement des cellules gliales. L’expression de l’homologue de souris de ce gène s’est révélée dépendante de la voie de signalisation Sonic Hedgehog (Shh). Les souris dépourvues du gène homologue ont présenté un phénotype d’inversion de sexe mâle-à-femelle, ce qui suggère un rôle dans l’embryogenèse des testicules.Spécification
P31371 | |
200 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
2254 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Angiogenèse | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 h 45 min |
358,4-35,000 pg/ml | |
200 pg/ml à 35000 pg/ml | |
Biotine | |
Facteurs de croissance & récepteurs | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
FGF-9,GAF,HBFG-9,HBGF-9,SYNS3 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
FGF-9, GAF, HBFG-9, HBGF-9, SYNS3 | |
1 h 20 min |