Learn More
Abnova™ Human FOXQ1 Partial ORF (NP_150285, 110 a.a. - 219 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_150285 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 94234 |
Poids moléculaire | 37.84kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16005755
|
Abnova™
H00094234-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16095745
|
Abnova™
H00094234-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
FOXQ1 is a member of the FOX gene family, which is characterized by a conserved 110-amino acid DNA-binding motif called the forkhead or winged helix domain. FOX genes are involved in embryonic development, cell cycle regulation, tissue-specific gene expression, cell signaling, and tumorigenesis (Bieller et al., 2001 [PubMed 11747606]).[supplied by OMIM]
Sequence: RSKPYTRRPKPPYSYIALIAMAIRDSAGGRLTLAEINEYLMGKFPFFRGSYTGWRNSVRHNLSLNDCFVKVLRDPSRPWGKDNYWMLNPNSEYTFADGVFRRRRKRLSHRSpécification
NP_150285 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HFH1 | |
FOXQ1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
94234 | |
FOXQ1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RSKPYTRRPKPPYSYIALIAMAIRDSAGGRLTLAEINEYLMGKFPFFRGSYTGWRNSVRHNLSLNDCFVKVLRDPSRPWGKDNYWMLNPNSEYTFADGVFRRRRKRLSHR | |
RUO | |
FOXQ1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |