Learn More
Abnova™ Human Gage7 Full-Length Orf (Abm85267.1, 1 A.A.-117 A.A.) Recombinant Protein With Gst Tag At N-Terminal.
Recombinant proteins expressed from in vitro wheat germ system. Such proteins mirror the conformation and folding of the native proteins in the eukaryotic biological system.
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | ABM85267.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 2579 |
Nom | GAGE7 (Human) Recombinant Protein (P02) |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16105281
|
Abnova™
H00002579-P02.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16115281
|
Abnova™
H00002579-P02.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Good Folding
- Excellent amino acids labeling
Immunogen Sequence: MSWRGRSTYYWPRPRRYVQPPEMIGPMRPEQFSDEVEPATPEEGEPATQRQDPAAAQEGEDEGASAGQGPKPEAHSQEQGHPQTGCECEDGPDGQEMDPPNPEEVKTPEEGEKQSQC
Spécification
ABM85267.1 | |
50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
GAGE7 (Human) Recombinant Protein (P02) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GAGE-7 | |
GAGE7 | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2579 | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MSWRGRSTYYWPRPRRYVQPPEMIGPMRPEQFSDEVEPATPEEGEPATQRQDPAAAQEGEDEGASAGQGPKPEAHSQEQGHPQTGCECEDGPDGQEMDPPNPEEVKTPEEGEKQSQC | |
RUO | |
GAGE7 | |
GST |
For Research Use Only