Learn More
Invitrogen™ Human GHR ELISA Kit
Human GHR quantitates human GHR in serum, plasma, supernatant.
Marque:  Invitrogen™ EH219RBX10
3026.82 EUR valable jusqu'au 2023-09-23
Utilisez le code promo "21498" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 2.50000kg
Code produit. 17894090
  • 4540.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 23-10-2023
Description
Human GHR quantitates human GHR in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GHR.
Peut jouer un rôle dans la différenciation des chondrocytes et la régulation positive de la croissance des liaisons longitudinales.
Spécification
Spécification
Récepteur GH ; protéine de liaison GH ; GHBP ; GHIP ; GHR ; GHR / BP ; protéine de liaison des hormones de croissance ; récepteur des hormones de croissance ; précurseur des récepteurs d’hormones de croissance (récepteur GH) (protéine de liaison GH) (protéine de liaison du sérum) ; variante D56 de l’épissage du précurseur des récepteurs d’hormones de croissance ; variante d5-6 du récepteur d’hormones de croissance ; récepteur d’hormones de croissance / protéine de liaison ; protéine de liaison des hormones de croissance ; MGC124963 ; MGC156665 ; protéine de liaison du sérum ; protéine de liaison du sérum ; récepteur de la somatotropine ; produit protéique sans nom
0,4 ng/ml
ELISA
Lecteur de microplaques colorimétriques
GHR
< 10%
HRP
Usage exclusivement réservé à la recherche
2°C à 8°C
1 h 20 min
0,4 à 100 ng/ml
Biotine
Sérum, Plasma, Surnageant
P10912
< 12%
Plaque à 96 puits pré-enduite, étalon, concentré de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives
10 x 96 tests
Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Récepteur d‘hormone de croissance
4 h 45 min