Learn More
Abnova™ Human GRIN2C Full-length ORF (AAH59384.1, 1 a.a. - 171 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | AAH59384.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 2905 |
Poids moléculaire | 44kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16105771
|
Abnova™
H00002905-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16195761
|
Abnova™
H00002905-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptors are a class of ionotropic glutamate receptors. NMDA channel has been shown to be involved in long-term potentiation, an activity-dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C), and NMDAR2D (GRIN2D).
Sequence: MGGALGPALLLTSLFGAWAGLGPGQGEQGMTVAVVFSSSGPPQAQFRARLTPQSFLDLPLEIQPLTVGVNTTNPSSLLTQICGLLGAAHVHGIVFEDNVDTEAVAQILDFISSQTHVPILSISGGSAVVLTPKVHVQTHVPSCLRPGTRLGSGVLWFWEAGIRRDGQGGGGSpécification
AAH59384.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
44kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MGGALGPALLLTSLFGAWAGLGPGQGEQGMTVAVVFSSSGPPQAQFRARLTPQSFLDLPLEIQPLTVGVNTTNPSSLLTQICGLLGAAHVHGIVFEDNVDTEAVAQILDFISSQTHVPILSISGGSAVVLTPKVHVQTHVPSCLRPGTRLGSGVLWFWEAGIRRDGQGGGG | |
RUO | |
GRIN2C | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
2905 | |
GRIN2C (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
NMDAR2C/NR2C | |
GRIN2C | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |