missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HEY2 Partial ORF (NP_036391.1, 1 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_036391.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 23493
Poids moléculaire 37.84kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16104766
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023493-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16194756
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023493-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a member of the hairy and enhancer of split-related (HESR) family of basic helix-loop-helix (bHLH)-type transcription factors. The encoded protein forms homo- or hetero-dimers that localize to the nucleus and interact with a histone deacetylase complex to repress transcription. Expression of this gene is induced by the Notch signal transduction pathway. Two similar and redundant genes in mouse are required for embryonic cardiovascular development, and are also implicated in neurogenesis and somitogenesis. Alternatively spliced transcript variants have been found, but their biological validity has not been determined. [provided by RefSeq]

Sequence: MKRPCEETTSESDMDETIDVGSENNYSGQSTSSVIRLNSPTTTSQIMARKKRRGIIEKRRRDRINNSLSELRRLVPTAFEKQGSAKLEKAEILQMTVDHLKMLQATGGKG
Spécification

Spécification

NP_036391.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
CHF1/GRIDLOCK/GRL/HERP1/HESR2/HRT2/MGC10720/bHLHb32
HEY2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23493
HEY2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MKRPCEETTSESDMDETIDVGSENNYSGQSTSSVIRLNSPTTTSQIMARKKRRGIIEKRRRDRINNSLSELRRLVPTAFEKQGSAKLEKAEILQMTVDHLKMLQATGGKG
RUO
HEY2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications