Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-21 pour humain eBioscience™ Kit, 2e génération
Spécialement conçu pour une mesure précise et exacte des concentrations de protéines de l’IL21 à partir d’échantillons, notamment le sérum, le plasma et les surnageants de culture cellulaire. Ce kit de deuxième génération a augmenté la sensibilité avec une plage de 8 à 1000 pg/ml.
242.00€ - 782.00€
Spécification
Espèces cibles | Humaine |
---|---|
À utiliser avec (application) | ELISA |
Synonyme | Interleukine-21 |
Alert:
Contiennent de l’azoture de sodium
Code produit | Marque | Quantité | Symbole de gène(s) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Symbole de gène(s) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15501217
|
Invitrogen™
88-8218-76 |
20 x 96 tests | IL-21 |
782.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15511217
|
Invitrogen™
88-8218-77 |
20 x 96 tests | IL-21 |
738.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15591207
|
Invitrogen™
88-8218-22 |
2 x 96 tests | BSF-1,IL-4 |
242.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15521217
|
Invitrogen™
88-8218-86 |
10 x 96 tests | BSF-1,IL-4 |
544.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
13582750
|
Invitrogen™
88-8218-88 |
10 x 96 tests | IL-6 |
512.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Ready-SET-Go! IL-21 humain (2e génération) le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais immuno-enzymatiques (ELISA)Spécification
Humaine | |
ELISA | |
Interleukine-21 |
Usage exclusivement réservé à la recherche