Learn More
Invitrogen™ ELISA Ready-SET-Go!™ IL-21 pour humain eBioscience™ Kit, 2e génération
Spécialement conçu pour une mesure précise et exacte des concentrations de protéines de l’IL21 à partir d’échantillons, notamment le sérum, le plasma et les surnageants de culture cellulaire. Ce kit de deuxième génération a augmenté la sensibilité avec une plage de 8 à 1000 pg/ml.
Marque: Invitrogen™ 88-8218-88
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Alert:
Contiennent de l’azoture de sodium
Includes: Anticorps de capture. Anticorps purifié, pré-titré.
Anticorps de détection. Anticorps pré-titré, conjugué à une biotine
Étalon. Protéine recombinante pour générer la courbe d’étalonnage et étalonner des échantillons
Tampon de revêtement. Tampon de revêtement 10X PBS ELISA
Diluant de dosage. Concentré 5X
Enzyme de détection. Avidine-HRP prétitrée
Substrate Solution de substrat. Solution de tétraméthylbenzidine (TMB)
Certificat d’analyse.Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons.
Description
Ready-SET-Go! IL-21 humain (2e génération) le kit ELISA contient les réactifs, étalons, tampons et diluants nécessaires pour effectuer des essais immuno-enzymatiques (ELISA)Spécification
Q9HBE4 | |
8 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-6 | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
24 h 30 min |
8-1,000 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Supernatant | |
ELISA | |
59067 | |
Anticorps de capture : Pré-titré ; anticorps purifié, Détection d’anticorps : Pré-titré ; anticorps conjugué avec de la biotine, Standard : Protéine recombinante pour générer une courbe standard et étalonner des échantillons, Tampon de coating : Tampon de revêtement ELISA 10X PBS, Diluant de dosage : 5X concentré, Enzyme de détection : Avidine HRP prétitrée, Solution de substrat : Solution de tétraméthylbenzidine (TMB), Certificat d’analyse : Instructions spécifiques au lot pour la dilution des anticorps et des étalons., Plaques à 96 puits : Plaques à fond plat Corning Costar (incluses avec les références se terminant par -22 et -86) | |
10 x 96 tests | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Interleukine-21 | |
1 h 45 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche