Learn More
Invitrogen™ IL-36G (IL-1F9) Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHIL36G
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Description
The Human Interleukin 36G (IL-36G/IL-1F9) ELISA quantitates Hu IL-36G in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-36G. Principle of the method The Human IL-36G solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Cytokine qui se lie et émet des signaux via le récepteur IL1RL2 / IL-36R et qui active à son tour les voies de signalisation NF-kappa-B et MAPK dans les cellules cibles. Partie du système de signalisation de l’IL-36 considérée comme présente dans les barrières épithéliales et intervenant dans la réponse inflammatoire locale ; similaire au système de l’IL-1 avec lequel il partage le corécepteur IL1RAP. Semble être impliquée dans la réponse inflammatoire de la peau en agissant sur les kératinocytes, les cellules dendritiques et indirectement sur les cellules T pour conduire l’infiltration tissulaire, la maturation cellulaire et la prolifération cellulaire. L’expression des macrophages, des cellules T et des chimiokines neutrophiles, telles que CCL3, CCL4, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CL20, CCL5, CCL2, CCL17, CCL22, CXCL8, CCL20 et CXCL1 est induite dans les kératinocytes cultivés ; stimule également sa propre expression et celle des paramètres pro-inflammatoires cutanés prototypiques TNF alpha, S100A7 / psoriasine et NOS inductibles. Peut jouer un rôle dans les réponses pro-inflammatoires lors d’une inflammation des voies respiratoires neutrophiles particulière : active les protéines kinases activées par des agents mitogènes et le NF-kappa-B dans les fibroblastes pulmonaires primaires ; Stimule également l’expression de l’IL-8 et de la CXCL3 et de la chimiokine CCL20 associée aux lymphocytes Th17 dans les fibroblastes pulmonaires. Peut être impliquée dans la réponse immunitaire innée aux pathogènes fongiques, tel qu’Aspergillus fumigatus.Spécification
Q9NZH8 | |
13 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
56300 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Inflammation | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 h 45 min |
12,29-3000 pg/ml | |
13 pg/ml à 3000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées suivantes : IL-1F1 (IL-1 alpha) humaine, IL-1F2 (IL-1 bêta), IL-1F3 (IL-1ra), IL-1F4 (IL-18), IL-1F5 (IL-36ra), IL-1F6 (IL-36 alpha), IL-1F7 (IL-37), IL-1F8 (IL-36 bêta), IL-1F10 (IL-38), IL-1F11 (IL-33) | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-1F9,IL-1H1,IL-1RP2,IL1E,IL1F9,IL1H1,IL1RP2 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; Sérum, 50 μl ; Surnageant, 100 μl | |
UNQ2456/PRO5737, IL-1F9, IL-1H1, IL-1RP2, IL1E, IL1F9, IL1H1, IL1RP2 | |
1 h 20 min |