Learn More
Invitrogen™ IL-7 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque: Invitrogen™ EHIL7
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Description
The Human Interleukin 7 (Hu IL-7) ELISA quantitates Hu IL-7 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu IL-7. Principle of the method The Human IL-7 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
L’interleukine 7 (IL-7) est une cytokine hématopoïétique produite par les cellules stromales à partir de la moelle osseuse et du thymus. IL-7 émet de signaux par l’intermédiaire de l’IL-7R pour promouvoir la différenciation des cellules souches hématopoïétiques en cellules précurseurs lymphoïdes, ce qui donne naissance aux cellules T, aux cellules B et aux cellules tueuses naturelles.Spécification
P13232 | |
5 pg/ml | |
ELISA sandwich en phase solide | |
Kit ELISA | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
96 dosages | |
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques | |
3574 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives | |
96 tests | |
Immunologie | |
2°C à 8°C | |
Humaine | |
4 h 45 min |
4,1-1000 pg/ml | |
5 pg/ml à 1000 pg/ml | |
Biotine | |
Autres protéines | |
Ce kit ELISA ne montre aucune réactivité croisée avec les cytokines testées : angiogénine humaine, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 bêta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptine, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 bêta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-bêta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-bêta, TPO, VEGF. | |
Humaine | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
IL-7 | |
< 10 % | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl | |
IL-7 | |
1 h 20 min |