missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human JAZF1 Partial ORF (NP_778231, 165 a.a. - 243 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_778231
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 221895
Poids moléculaire 34.43kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16152497
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00221895-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16142497
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00221895-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

This gene encodes a nuclear protein with three C2H2-type zinc fingers, and functions as a transcriptional repressor. Chromosomal aberrations involving this gene are associated with endometrial stromal tumors. Alternatively spliced variants which encode different protein isoforms have been described; however, not all variants have been fully characterized [provided by RefSeq]

Sequence: MNGGEEKPFACPVPGCKKRYKNVNGIKYHAKNGHRTQIRVRKPFKCRCGKSYKTAQGLRHHTINFHPPVSAEIIRKMQQ
Spécification

Spécification

NP_778231
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
34.43kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp761K2222/TIP27/ZNF802
JAZF1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
221895
JAZF1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MNGGEEKPFACPVPGCKKRYKNVNGIKYHAKNGHRTQIRVRKPFKCRCGKSYKTAQGLRHHTINFHPPVSAEIIRKMQQ
RUO
JAZF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications