missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human LILRB5 / CD85c / LIR-8 Protein, His Tag

419.88€ - 3071.12€

Spécification

Numéro d’adhésion NP_006831
Poids moléculaire 49.2 kDa
Source Human LILRB5, His Tag (CDC-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 458 (Accession # NP_006831).
Immunogène Gly 24 - Gly 458
Conditions de stockage -20°C
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15876367
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CDC-H5220-100UG
100 μg
419.88€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15886367
Afficher les documents Détails de la promotion
ACROBiosystems
CDC-H5220-1MG
1 mg
3071.12€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 11-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B member 5 (LILRB5), also known as CD85c and LIR-8, belongs to the leukocyte immunoglobulin-like receptor (LIR) family of transmembrane glycoproteins that negatively regulate immune cell activation. Several other LIR subfamily B receptors are expressed on immune cells where they bind to MHC class I molecules on antigen-presenting cells and inhibit stimulation of an immune response.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 49.2 kDa. The protein migrates as 66-68 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spécification

Spécification

NP_006831
Human LILRB5, His Tag (CDC-H5220) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 24 - Gly 458 (Accession # NP_006831).
-20°C
LILRB5
Human
PBS, pH7.4
HEK293
Immune Checkpoint Proteins
49.2 kDa
Gly 24 - Gly 458
LILRB5,CD85c,LIR-8
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications