missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human LYPLA2 Full-length ORF (NP_009191.1, 1 a.a. - 231 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_009191.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 11313 |
Poids moléculaire | 51.1kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16116512
|
Abnova™
H00011313-P01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16106512
|
Abnova™
H00011313-P01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Lysophospholipases are enzymes that act on biological membranes to regulate the multifunctional lysophospholipids. There are alternatively spliced transcript variants described for this gene but the full length nature is not known yet. [provided by RefSeq]
Sequence: MCGNTMSVPLLTDAATVSGAERETAAVIFLHGLGDTGHSWADALSTIRLPHVKYICPHAPRIPVTLNMKMVMPSWFDLMGLSPDAPEDEAGIKKAAENIKALIEHEMKNGIPANRIVLGGFSQGGALSLYTALTCPHPLAGIVALSCWLPLHRAFPQAANGSAKDLAILQCHGELDPMVPVRFGALTAEKLRSVVTPARVQFKTYPGVMHSSCPQEMAAVKEFLEKLLPPVSpécification
NP_009191.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
51.1kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MCGNTMSVPLLTDAATVSGAERETAAVIFLHGLGDTGHSWADALSTIRLPHVKYICPHAPRIPVTLNMKMVMPSWFDLMGLSPDAPEDEAGIKKAAENIKALIEHEMKNGIPANRIVLGGFSQGGALSLYTALTCPHPLAGIVALSCWLPLHRAFPQAANGSAKDLAILQCHGELDPMVPVRFGALTAEKLRSVVTPARVQFKTYPGVMHSSCPQEMAAVKEFLEKLLPPV | |
RUO | |
LYPLA2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
11313 | |
LYPLA2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
APT-2/DJ886K2.4 | |
LYPLA2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |