missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human MAPK8IP2 Full-length ORF (AAH09940.2, 1 a.a. - 443 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00€ - 508.00€

Spécification

Numéro d’adhésion AAH09940.2
À utiliser avec (application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 23542
Poids moléculaire 75.5kDa
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16117432
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023542-P01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16107432
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00023542-P01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

The protein encoded by this gene is closely related to MAPK8IP1/IB1/JIP-1, a scaffold protein that is involved in the c-Jun amino-terminal kinase signaling pathway. This protein is expressed in brain and pancreatic cells. It has been shown to interact with, and regulate the activity of MAPK8/JNK1, and MAP2K7/MKK7 kinases. This protein thus is thought to function as a regulator of signal transduction by protein kinase cascade in brain and pancreatic beta-cells. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported for this gene. [provided by RefSeq]

Sequence: MADRAEMFSLSTFHSLSPPGCRPPQDISLEEFDDEDLSEITDDCGLGLSYDSDHCEKDSLSLGRSEQPHPICSFQDDFQEFEMIDDNEEEDEEDDEEEEDAEDSAGSPGGRGTGPSAPRDASLVYDAVKYTLVVDEHTQLELVSLRRCAGLGHDSEEDSGGEASEEEAGAALLGGGQVSGDTSPDSPDLTFSKKFLNVFVNSTSRSSSTESFGLFSCLVNGEEREQTHRAVFRFIPRHPDELELDVDDPVLVEAEEDDFWFRGFNMRTGERGVFPAFYAHAVPGPAKDLLGSKRSPCWVERFDVQFLGSVEVPCHQGNGILCAAMQKIATARKLTVHLRPPASCDLEISLRGVKLSLSGGGPEFQRCSHFFQMKNISFCGCHPRNSCYFGFITKHPLLSRFACHVFVSQESMRPVAQSVGRAFLEYYQEHLAYACPTEDIYLE
Spécification

Spécification

AAH09940.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
75.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
MADRAEMFSLSTFHSLSPPGCRPPQDISLEEFDDEDLSEITDDCGLGLSYDSDHCEKDSLSLGRSEQPHPICSFQDDFQEFEMIDDNEEEDEEDDEEEEDAEDSAGSPGGRGTGPSAPRDASLVYDAVKYTLVVDEHTQLELVSLRRCAGLGHDSEEDSGGEASEEEAGAALLGGGQVSGDTSPDSPDLTFSKKFLNVFVNSTSRSSSTESFGLFSCLVNGEEREQTHRAVFRFIPRHPDELELDVDDPVLVEAEEDDFWFRGFNMRTGERGVFPAFYAHAVPGPAKDLLGSKRSPCWVERFDVQFLGSVEVPCHQGNGILCAAMQKIATARKLTVHLRPPASCDLEISLRGVKLSLSGGGPEFQRCSHFFQMKNISFCGCHPRNSCYFGFITKHPLLSRFACHVFVSQESMRPVAQSVGRAFLEYYQEHLAYACPTEDIYLE
RUO
MAPK8IP2
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
23542
MAPK8IP2 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
IB2/JIP2/PRKM8IPL
MAPK8IP2
Recombinant
wheat germ expression system
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications