Learn More
Abnova™ Human MMP21 Partial ORF (NP_671724.1, 374 a.a. - 481 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion NP_671724.1
À utiliser avec (application) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Formule 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Identification génétique (Entrez) 118856
Poids moléculaire 37.62kDa
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16161607
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00118856-Q01.25UG
25 ug
508.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
pour voir le stock disponible 
16151607
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00118856-Q01.10UG
10 ug
335.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
This gene encodes a member of the matrix metalloproteinase family. Proteins in this family are involved in the breakdown of extracellular matrix for both normal physiological processes, such as embryonic development, reproduction, and tissue remodeling,and disease processes, such as asthma and metastasis. The encoded protein may play an important role in embryogenesis, particularly in neuronal cells, as well as in lymphocyte development and survival. [provided by RefSeq]
Sequence: TRYGDPIQILTGWPGIPTHNIDAFVHIWTWKRDERYFFQGNQYWRYDSDKDQALTEDEQGKSYPKLISEGFPGIPSPLDTAFYDRRQKLIYFFKESLVFAFDVNRNRV
Spécification
Spécification
NP_671724.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.62kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MMP21
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
118856
MMP21 (Human) Recombinant Protein (Q01)
TRYGDPIQILTGWPGIPTHNIDAFVHIWTWKRDERYFFQGNQYWRYDSDKDQALTEDEQGKSYPKLISEGFPGIPSPLDTAFYDRRQKLIYFFKESLVFAFDVNRNRV
RUO
MMP21
Recombinant
wheat germ expression system