missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse CD11b Rat, PE-Cy5, Clone: M1/70, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.25€ - 252.00€
Spécification
Antigène | Human/Mouse CD11b |
---|---|
Clone | M1/70 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971678
|
EnquireBio
QAB22-PE5-25UG |
25 μg |
94.25€
25µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961678
|
EnquireBio
QAB22-PE5-100UG |
100 μg |
252.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Human/Mouse CD11b | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
M1/70 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine5 | |
RUO | |
IgG2b κ | |
Protein A/G Purified |