missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human/Mouse CD11b Rat, PE-Cy5, Clone: M1/70, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marque:  EnquireBio QAB22-PE5-100ug

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15961678

  • 252.00€ / 100µg
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Spécification

Spécification

Human/Mouse CD11b
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Protein A/G Purified
RUO
Store at 2-4°C.
Flow Cytometry
M1/70
PE-Cyanine5
Rat
100 μg
Primary
IgG2b κ
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions