Learn More
Human/Mouse CD44 Rat, FITC, Clone: IM7, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB39-F-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971928
  • 191.29€ / 500µg
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
Human/Mouse CD44
IM7
FITC
NP_001034239
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
12505
Flow Cytometry
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1, pH7.2
Cd44
IgG2b kappa
500 μg
Store at 2-4°C.