Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, FITC, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marque:  EnquireBio QAB41-F-500ug
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15971988
  • 202.66€ / 500µg
Date d’expédition estimée: 25-11-2021
Spécification
Human/Mouse CD45R / B220
RA3-6B2
FITC
NP_001255215
Rat
Protein A/G Purified
RUO
Primary
19264
Flow Cytometry
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
IgG2a kappa
500 μg
Store at 2-4°C.