missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human/Mouse CD45R / B220 Rat, Qfluor 710, Clone: RA3-6B2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
119.00€ - 240.00€
Spécification
Antigène | Human/Mouse CD45R / B220 |
---|---|
Clone | RA3-6B2 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991998
|
EnquireBio
QAB41-QF710-25UG |
25 μg |
119.00€
25µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981998
|
EnquireBio
QAB41-QF710-100UG |
100 μg |
240.00€
100µg |
Expédition estimée: 12-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Human/Mouse CD45R / B220 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
19264 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
RA3-6B2 | |
Flow Cytometry | |
Qfluor 710 | |
RUO | |
NP_001255215 | |
Ptprc | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |