Learn More
Abnova™ Human MX2 Partial ORF (NP_002454.1, 521 a.a. - 620 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00€ - 508.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_002454.1 |
---|---|
À utiliser avec (application) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Formule | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Identification génétique (Entrez) | 4600 |
Poids moléculaire | 36.74kDa |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16161505
|
Abnova™
H00004600-Q01.25UG |
25 ug |
508.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16151505
|
Abnova™
H00004600-Q01.10UG |
10 ug |
335.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The protein encoded by this gene has a nuclear and a cytoplasmic form and is a member of both the dynamin family and the family of large GTPases. The nuclear form is localized in a granular pattern in the heterochromatin region beneath the nuclear envelope. A nuclear localization signal (NLS) is present at the amino terminal end of the nuclear form but is lacking in the cytoplasmic form due to use of an alternate translation start codon. This protein is upregulated by interferon-alpha but does not contain the antiviral activity of a similar myxovirus resistance protein 1. [provided by RefSeq]
Sequence: QKAMEIIQQAFINVAKKHFGEFFNLNQTVQSTIEDIKVKHTAKAENMIQLQFRMEQMVFCQDQIYSVVLKKVREEIFNPLGTPSQNMKLNSHFPSNESSVSpécification
NP_002454.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
MXB | |
MX2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
4600 | |
MX2 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
QKAMEIIQQAFINVAKKHFGEFFNLNQTVQSTIEDIKVKHTAKAENMIQLQFRMEQMVFCQDQIYSVVLKKVREEIFNPLGTPSQNMKLNSHFPSNESSV | |
RUO | |
MX2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |