Learn More
Invitrogen™ NOTCH-1 Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marque:  Invitrogen™ EHNOTCH1
437.35 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.00400kg
Code produit. 15455083
  • 656.00€ / 1 kit
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
The Human NOTCH-1 ELISA quantitates Hu NOTCH-1 in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu NOTCH-1. Principle of the method The Human NOTCH-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Le gène notch appartient à une famille de gènes homéotiques apparentés au facteur de croissance de l’épiderme (epidermal growth factor, EGF), qui codent pour les protéines transmembranaires avec un nombre variable de répétitions apparentées à l’EGF riches en cystéine dans la région extracellulaire. Quatre gènes notchs ont été décrits chez les mammifères : Notch1, Notch2, Notch3 et Notch4 (Int-3), qui ont été impliqués dans la différenciation du système nerveux et d’autres structures. Les protéines apparentées à l’EGF Delta et Serrate ont été identifiées comme des ligands de Notch1. Les protéines Notch matures sont des récepteurs hétérodimères dérivés du clivage des pré-protéines Notch en une sous-unité extracellulaire (NEC) contenant plusieurs répétitions apparentées à l’EGF- et une sous-unité transmembranaire incluant la région intracellulaire (Ntm).
Spécification
Spécification
P46531
20 pg/ml
ELISA sandwich en phase solide
Kit ELISA
Sérum, Surnageant, Surnageant
96 dosages
ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
4851
< 12 %
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Couvercles de plaques adhésives
96 tests
Angiogenèse
2°C à 8°C
Humaine
4 h 45 min
28,67-7000 pg/ml
20 pg/ml à 7000 pg/ml
Biotine
Chimiokines et récepteurs
La paire d’anticorps sandwich ELISA détecte le NOTCH-1 humain.
Humaine
Lecteur de microplaques colorimétriques
AOS5,AOVD1,TAN1,hN1
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
AOS5, AOVD1, TAN1, hN 1
1 h 20 min